Läs mer
Fisherbrand™ Klass A genomskinliga glasgängade injektionsflaskor med lock, PTFE-beklädd vit 14B gummifoder
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Med PTFE-beklädd, vit, 14B gummifoder
- Allmänna genomskinliga glastrådrör med gänga och lock fästa för att upprätthålla renlighet
- Tillverkat av typ I, klass A borosilikatglas enligt ASTM E438-kraven
- PTFE-belagd vit 14B gummiliner lämplig för organiska prover
- Korta flaskor har låg profil för större stabilitet och sammansatta förvaring
- Förpackade i uppdelade brickor för enkel provinventering och förvaring
- Ersättningskapslar finns separat
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Visa mer |