Läs mer
Fisherbrand™ Klass A genomskinliga glasgängade injektionsflaskor med lock, PTFE-beklädd vit 14B gummifoder
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures
Med PTFE-beklädd, vit, 14B gummifoder
Kepsar är fästa.
- Injektionsflaskor för allmänna ändamål
- Tillverkad av typ I, klass A borosilikatglas
- Injektionsflaskor i kort stil har låg profil för större stabilitet och förvaring av blandningen
- Förpackad i partitionerade brickor
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass A och USP Typ I standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | A |
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | No |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 24 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Visa mer |