Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass B bärnstensglastrådade flaskor
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Includes
Svarta fenoliska skruvförslutningar med vita gummifoder
Generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material
- Tillverkat av typ I, klass B bärnstensborosilikatglas som USP uppfyller krav på typ I
- Bärnstensfärgat glas skyddar ljuskänsligt innehåll från nedbrytning
- Autoklavbar för steriliseringskompatibilitet
- Levereras med svarta fenolkapslar med skruvlock och PTFE-belagda vita gummiliners
- Caps packade separat
- Finns i flera ramstorlekar med GPI-skruvgängor
Order Info
Förslutningar förpackas separat
Specifications
Specifications
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 3,7 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Show More |