Läs mer
Fisherbrand™ Klass B bärnstensfärgade glasgängade flaskor med påsatta lock
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Teflonbelagt gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Material | Bärnstensfärgat glas (klass B) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 8 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Antal per förpackning | 144 |
| Visa mer |