Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass B bärnstensglastrådade flaskor med fästa lock
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Typ I, klass B bärnstensfärgad borosilikatglas
- Tillverkat av typ I, klass B borosilikat-bärnstensglas som USP uppfyller krav på typ I
- Fäste svarta fenolskruvlocksstängningar med PTFE-belagda vita 14B gummiliners
- Bärnstensglas ger skydd för ljuskänsliga prover
- Skruvgängans design säkerställer en säker, läckagesäker tätning
- Finns i flera kapaciteter för att passa olika behov av provlagring
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass B och USP Typ I standarder
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Material (liner) | Teflonbelagt gummi |
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Bärnstensfärgat glas (klass B) |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 20 ml |
| För användning med (applikation) | För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material |
| Visa mer |