Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ Klass B bärnstensglastrådade flaskor med fästa lock
Produktkod. 11573542 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Höjd (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Volym (engelska):
0,5 dr.
1 dr.
10,82 dr.
2,16 dr.
5,4 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 288
Paket med 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Volym (engelska) Förpackningsstorlek
11573542 2 ml 38 mm 12 mm 0,5 dr. Paket med 288
11513552 40 ml 98 mm 28 mm 10,82 dr. Paket med 72
11583542 4 ml 48 mm 15 mm 1 dr. Paket med 144
11309493 8 ml 63 mm 17 mm 2,16 dr. Paket med 144
11503552 20 ml 60 mm 28 mm 5,4 dr. Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11573542
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Fisherbrand™ Klass B bärnstensglasgängade flaskor med fästa lock tillverkas av typ I borosilikat-bärnstensglas och har fastsatta svarta fenolskruvlock med PTFE-belagda vita 14B gummiliners för tillförlitligt provskydd.
Typ I, klass B bärnstensfärgad borosilikatglas
  • Tillverkat av typ I, klass B borosilikat-bärnstensglas som USP uppfyller krav på typ I
  • Fäste svarta fenolskruvlocksstängningar med PTFE-belagda vita 14B gummiliners
  • Bärnstensglas ger skydd för ljuskänsliga prover
  • Skruvgängans design säkerställer en säker, läckagesäker tätning
  • Finns i flera kapaciteter för att passa olika behov av provlagring
Uppfyllande
Möta ASTM™ Typ I, Klass B och USP Typ I standarder
Specifikationer
Klassificering B
Material (liner) Teflonbelagt gummi
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Bärnstensfärgat glas (klass B)
Förslits Nej
Sterilitet Icke-steril
Volym (metrisk) 2 ml
För användning med (applikation) För generella injektionsflaskor för ljuskänsliga material
Antal per förpackning 288
Volym (engelska) 0,5 dr.
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial Fenol
Förslutningstyp Monterad mössa
Kvantitet 288 Pk.
Stängningsstorlek 8-425
Markeringspunkt Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM, USP Typ I
Höjd (metrisk) 38 mm
Produkttyp Flaska