Läs mer
Fisherbrand™ Clear Straight Sided Round Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Stängningsstorlek:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Kvantitet:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 384
Paket med 48
Beskrivning
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Designed without shoulders for maximum storage capacity
- Wide mouth for easy filling
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 16 oz., 473 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 480 mL |
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Färg | Clear |
| Material | Glass |
| Förpackning | 12/Cs. |
| Kvantitet | 12/Cs. |
| Stängningsfärg | White |
| Liner material | PE Foam/PTFE |
| Halsfinish | 89-400 |
| Visa mer |