Beskrivning
Instrumentmarkeringstejp för enkel identifiering och färgkodning av föremål. Håller sig till och med på PTFE.
- Självhäftande vinyltejper färgkodade autoklavföremål som kirurgiska instrument för enkel identifiering
- Fäst säkert och säkert på alla rena ytor
- Motstå vatten, olja och syror
- Giftfri
Beställningsinfo
I 16 fot L x 0,37 tum. B (5m x 9,6mm) rullar.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Identifieringstejp |
| För användning med (applikation) | Motstå vatten, olja och syror |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (engelska) | 16 ft. |
| Längd (metrisk) | 4.8 m |
| Bredd (engelska) | 0,37 tum. |