Beskrivning
Färgad etiketttejp är användbar för många märkningstillämpningar. Den kan skrivas på och kommer att fästa på de flesta ytor.
Finns på 14 yd. (13m) rullar. Kärnstorlek: 1 tum.
- Stark, hållbar och olje-, vatten- och syrabeständig
- Utmärkt för färgkodning
- Tål temperaturer från -23° till +121 °C (-10° till +250 °F)
- Kan skrivas på med penna, penna eller permanent markör
- Håll dig till de flesta ytor inklusive glas, plast och metall
- Ta bort rent och enkelt
Beställningsinfo
Dispensrar säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Diverse |
| Formatera | Tejpa |
| Produkttyp | Färgad etiketttejp |
| För användning med (applikation) | Oljebeständig, vattentät, syrabeständig och utmärkt för färgkodning |
| Inkluderar | 3 blå, 3 rosa, 3 gröna, 3 röda, 4 gula, 3 orange, 5 vita |
| Kvantitet | 24/förpackning |
| Temperaturområde (engelska) | -10 till +250 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -23 °C till +121 °C |
| Mått (L x B) | 14 yd. x 0,5 tum. |
| Längd (engelska) | 14 yd. |
| Visa mer |