Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för Midi-Plus bredformat horisontella gelenheter, 1 mm tjocka
Produktkod. 11553392 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Antal Wells:
12
16
20
25
28
40
50
Volymprov (metriskt).:
15 μl
17μ L
26μ L
30μ L
40μ L
52μ L
72μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volymprov (metriskt). unitSize
11553392 25 30μ L Varje
11523392 12 72μ L Varje
11533392 16 52μ L Varje
11543392 20 40μ L Varje
11563392 28 26μ L Varje
11573392 40 17μ L Varje
11583392 50 15 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11553392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Midi-Plus bredformat horisontella gelenheter.
  • Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
  • Levereras som standard
  • Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 12-prov, 25-prov och 50-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Midi-Plus bredformat horisontella gelenheter
Typ 25-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 25
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volymprov (metriskt). 30μ L