Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för Midi-Plus bredformat horisontella gelenheter, 1 mm tjocka
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Levereras som standard
- Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- 12-prov, 25-prov och 50-prov kammar är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Midi-Plus bredformat horisontella gelenheter |
| Typ | 8-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 50 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volymprov (metriskt). | 15 μl |