Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för Mini-Plus bredformat horisontella gelenheter, 1 mm tjocka
Produktkod. p-8272029 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Antal Wells:
4
8
10
12
16
20
26
Volymprov (metriskt).:
22μ L
29μ L
40μ L
42μ L
52μ L
67μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal Wells Volymprov (metriskt). unitSize
11543362 10 52μ L Varje
11553362 12 40μ L Varje
11573362 20 22μ L Varje
11563362 16 29μ L Varje
11523362 4 42μ L Varje
11533362 8 67μ L Varje
11583362 26 - Varje
7 options
Produktkod. 11543362
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Mini-Plus bredformat horisontella gelenheter.
  • Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
  • Levereras som standard
  • Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • 8-provs- och 16-provskammarna är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Mini-Plus bredformat horisontella gelenheter
Typ 16-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek
Antal Wells 10
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volymprov (metriskt). 52μ L