Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter, 1,5 mm tjocka
Produktkod. 11803483
Change view
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
15 μl
17 μl
20μ L
27μ L
37μ L
72μ L
135μ L
304μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Volymprov (metriskt). unitSize
11803483 10 27μ L Varje
11833483 1 förberedelse, 1 markör 304μ L Varje
11873483 12 20μ L Varje
11813493 16 15 μl Varje
11857553 2 förberedelser, 2 markörer 135μ L Varje
11897553 4 förberedelser, 2 markörer 72μ L Varje
11837563 8 37μ L Varje
11877563 8 17 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11803483
Beräknad leverans: 02-09-2026
Add to basket
Add to basket
För användning med SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter.
  • Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
  • Maximerar provvolymen
  • Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • Kammar med 8 prov och 12 prover är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifications
Färg Rött
För användning med (utrustning) Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet
Typ 25-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Antal Wells 10
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1.5 mm
Volymprov (metriskt). 27μ L