Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter, 1,5 mm tjocka
Description
- Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
- Maximerar provvolymen
- Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- Kammar med 8 prov och 12 prover är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifications
Specifications
| Färg | Rött |
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 16 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 15 μl |