Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter, 1,5 mm tjocka
Beskrivning
- Rekommenderas för att skala upp nukleinsyravolymer för förberedande tekniker
- Maximerar provvolymen
- Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- Kammar med 8 prov och 12 prover är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 12-brunnars kam, 1,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 12 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1.5 mm |
| Volymprov (metriskt). | 20μ L |