Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter, 1 mm tjocka
Produktkod. 11893473 Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
10μ L
11 μl
14μ L
18μ L
25μ L
48μ L
90μ L
203μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11893473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter.
  • Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
  • Levereras som standard
  • Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
  • Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
  • Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
  • Kammar med 8 prov och 12 prover är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet
Typ 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek
Antal Wells 10
Kvantitet 1 vardera
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Volymprov (metriskt). 18μ L