Läs mer
Fisherbrand™ Kammar för SUB-GEL Mini horisontella gelelektroforesenheter, 1 mm tjocka
Handla allt Fisherbrand Produkter
Antal Wells:
1 förberedelse, 1 markör
10
12
16
2 förberedelser, 2 markörer
4 förberedelser, 2 markörer
8
Volymprov (metriskt).:
10μ L
11 μl
14μ L
18μ L
25μ L
48μ L
90μ L
203μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rekommenderas för högupplösta geler och publiceringskvalitetsdata
- Levereras som standard
- Höjdjusterbar utan behov av specialverktyg eller kamhållare, för att ge användaren full kontroll över brunnsdjup och provladdningsvolym
- Styv kambaksida förhindrar värmeinducerad skevhet
- Vändbara laddningsguider sitter direkt ovanför varje brunn för att ge en bekväm laddningsmall för en- och flerkanalspipetter
- Kammar med 8 prov och 12 prover är flerkanaliga pipettkompatibla
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Sub-Gel Mini horisontell gelelektroforesenhet |
| Typ | 16-brunnars kam, 2,0 mm tjocklek |
| Antal Wells | 10 |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Volymprov (metriskt). | 18μ L |