Läs mer
Fisherbrand™ Kylblock
Produktkod. 17547026 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml PCR-rörremsor
1 till 2 ml kryogena flaskor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17547026 0,2 ml PCR-rörremsor
16100381 1 till 2 ml kryogena flaskor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17547026
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-10-2026
Fisherbrand Kylblock av aluminiumlegering håller proverna på plats före och under frysningsprocessen.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml PCR-rörremsor
Färg Svart
Material Aluminium
Form Rektangulär
Håller 96 (0,2 ml PCR-rörremsor)
Produkttyp Cryo Block
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C
Mått (L x B x H) 119 x 101 x 38 mm
Längd (metrisk) 16.3 cm
Bredd (metrisk) 12.2 cm
Höjd (metrisk) 4.3 cm