Läs mer
Fisherbrand™ Kylblock
Produktkod. p-8471002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml PCR-rörremsor
1 till 2 ml kryogena flaskor
Produktkod. 16100381
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand Kylblock av aluminiumlegering håller proverna på plats före och under frysningsprocessen.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1 till 2 ml kryogena flaskor
Färg Svart
Material Aluminium
Form Rektangulär
För användning med (applikation) null
Håller 30 (1 till 2 ml kryogena injektionsflaskor)
Produkttyp Cryo Block
Kvantitet 1
Temperaturområde (engelska) -122,8 °F
Temperaturområde (metriskt) -86 °C
Mått (L x B x H) 119 x 101 x 38 mm
Längd (metrisk) 16.3 cm
Bredd (metrisk) 12.2 cm
Höjd (metrisk) 4.3 cm