Läs mer
Fisherbrand™ Lättvikts inspektionshandskar från Lisle i bomull
Produktkod. 12865393 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Jumbo
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12865393 Intermediär Paket med 12
30280310 Jumbo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12865393
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för allmänt inspektionsarbete eller för användning som foder under ofodrade vätsketäta handskar.
  • 100% bomullshandskar från Lisle
  • Tvådelad konstruktion
  • Slitage enbart för inspektionsändamål
  • Kan användas som innerlägg under vätsketäta handskar
  • Ambidextrous
Specifikationer
Konstruktion Klippt och sytt
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Bomull
Produkttyp Inspektionshandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Besiktning, elektronikmontering
Kön Kvinnors
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20 cm