Läs mer
Fisherbrand™ Lättvikts inspektionshandskar från Lisle i bomull
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
- 100% bomullshandskar från Lisle
- Tvådelad konstruktion
- Slitage enbart för inspektionsändamål
- Kan användas som innerlägg under vätsketäta handskar
- Ambidextrous
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Klipp och sydd |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | Bomull |
| Produkttyp | Inspektionshandskar |
| Storlek | Jumbo |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |