Läs mer
Fisherbrand™ Counter-Penna/Colony-Counter
Produktkod. 11862710 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11862710 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11862710
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kombinationsmarkör/digital disk passar både laboratorie- och växtbruk
Fisherbrand™ Counter-Pens kan användas för att räkna celltillväxt på petriskålar, inventariedelar eller samla in mottagna prover. Kombinationsmarkör/digital disk passar både laboratorie- och växtbruk. Perfekt som kolonidisk.
Varje gång ett märke görs med filtpennan piper räknaren och dess lättlästa LCD visar räkningen.
  • Markeringar håller din plats medan räknaren spårar din totala summa
  • Känsel, ljud och räkning sker samtidigt
  • Patronen är utbytbar
  • Räknaren visar 99 999
  • Fail-safe reset
Beställningsinfo
Längd: 6 tum. (15,2 cm). Vikt: 1 oz. (28,4 g)
Specifikationer
Produkttyp Counter Pen
Visningstyp LCD-skärm
Beskrivning Förbrukade batterier bör bytas ut mot ett silveroxidbatteri nummer 392
Visad text 99,999
Material ABS-plast
Kvantitet Varje
Längd (engelska) 6,67 tum.
Längd (metrisk) 16.94 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.4 g
För användning med (applikation) För att räkna celltillväxt på petriskålar, mottagna inventeringsdelar och stämmande prover