Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena förvaringslådor för flaskor
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-3111882 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
1,2 till 2 ml gängade cryoflaskor
5 ml Cryo-flaskor
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 4
Produktkod. 11788029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för ultralåg temperaturförvaring av både internt och utvändigt gängade kryogena flaskor
  • 81-Placera förvaringslådor i vit polykarbonat
  • Används i mekaniska frysar och flytande kväve Dewars
  • Omslaget är tryckt med en 9x 9 numrerade rutnät för inventeringsändamål
  • Staplingsbar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Material Polykarbonat
Form Fyrkantig
Typ Cryo förvaringsbox
För användning med (applikation) För lagring vid ultralåg temperatur av både internt och utvändigt gängade cyrogena flaskor
Håller 1,2 till 2 ml gängade cryoflaskor
Tube Array 9 x 9
Mått (L x B x H) 5,25 x 5,25 x 2 tum. (13,3 x 13,3 x 5 cm)
Längd (engelska) 5,25 tum.
Längd (metrisk) 13.3 cm
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5 cm
Vikt (metrisk) 4.31 kg