Läs mer
Hellma Cylindriska celler
Beskrivning
Cylindriska celler har en utfyllnadshals och avsmalnande PTFE-propp (två halsar och proppar på 50 och 100 mm ljusvägsceller).
- Enhetlig diameter på 22 mm
- Finns med Suprasil™ fönster av kvarts eller nära UV-glas
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Suprasil |
| Inkluderar | Suprasil kvartsfönster; En propp |
| Banans längd | 10 mm |