Läs mer
Hellma Cylindriska celler
Produktkod. p-81952
Banans längd:
10 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12711705
Brand: Hellma 1201040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar standard cellhållare
Cylindriska celler har en utfyllnadshals och avsmalnande PTFE-propp (två halsar och proppar på 50 och 100 mm ljusvägsceller).
  • Enhetlig diameter på 22 mm
  • Finns med Suprasil™ fönster av kvarts eller nära UV-glas
Specifikationer
Material Suprasil
Inkluderar Suprasil kvartsfönster; En propp
Banans längd 10 mm