Learn More
Fisherbrand™ Digital orbital skakapparat
Product Code. 17811682 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Bana:
19 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. Bana Unit Size
17811682 19 mm Varje
1 options
Product Code. 17811682
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
Fullpackad med avancerade designfunktioner, vilket gör den till en mångsidig skakapparat för ett stort antal protokoll. Skakapparaten har ett hastighetsområde på 20–300 rpm i steg om 1 rpm.
  • 5 års garanti
  • No-stop elektronisk motoråterkoppling gör att enheten omedelbart kan anpassa sig till viktbelastningsförändringar och obalanserade belastningar för verkligt reproducerbara resultat
  • Lämplig för användning i inkubatorer (exkl. CO2) och kylrum inom det angivna temperaturintervallet
  • Mjukstarts- och avstängningsfunktion vid högre hastigheter minskar spill från fulla kärl
  • En högviktsbelastning på 4,5 kg (10 lb.), med ett överbelastningsskydd urkopplat
  • Universell hi-lo-plattform och gummistropp gör att du kan skapa din egen hållarmatris för kärl av alla former och storlekar
  • Bakgrundsbelyst display är lätt att läsa.
  • Tid och hastighet kan ställas in separat
  • Mycket låg starthastighet för känslig provomrörning, med hög toppände och bra stabilitet för mer kraftfulla applikationer
  • Drivs av 12 VDC, inkluderar dubbelisolerad världsomspännande strömadapter, 110 V till 240 V, levereras med 4 olika kontakter för strömadapter
  • Underhållsfri motor och drivenhet med lång livslängd
Specifications
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 4.5 kg
Hastighetskontroll noggrannhet Steg om 1 rpm
Hastighetsintervall 20 till 300 rpm
Elektriska krav Universell
Spänning 110/240 V
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 40 °C
Wattal 18 W
Rotation Orbital
Håller Kärl av alla former och storlekar upp till 4,5 kg (10 lb.) belastning
Produkttyp Skakapparat, orbital plattform
Bärande kapacitet (engelska) 10 lb.
Certifikat och efterlevnad CE, CSA, RoHS3, UKCA, WEEE
Pluggtyp 4 utbytbara
Frekvens 50/60 Hz
Material ABS-plast
Mått (LxB) Plattform 11 x 11 tum (27,9 x 27,9 cm)
Mått (L x B x H) 12,4 x 7,8 x 12,2 tum (31,4 x 19,7 x 31 cm)
Höjd (engelska) 12,2 tum
Höjd (metrisk) 31 cm
Längd (engelska) 12.4 tum
Längd (engelska) Plattform 11 tum
Längd (metrisk) 31.4 cm
Längd (metrisk) plattform 27.9 cm
Bredd (engelska) 7,8 tum
Bredd (engelska) Plattform 11 tum
Bredd (metrisk) 19.7 cm
Bredd (metrisk) Plattform 27.9 cm
Fraktvikt (engelska) 27 lb.
Fraktvikt (metrisk) 12.2 kg
Vikt (engelska) 21.6 lb.
Vikt (metrisk) 9.8 kg
Modell Digital orbital skakapparat
Visa Digital display
För användning med (utrustning) Kärl i alla former och storlekar upp till 4,5 kg. (10 lb.) belastning
Fuktighetsområde 80 % för temperaturer upp till 31 °C sjunkande
Inkluderar Digital orbital skakapparat, halkfri matta för plattform i gummi, 8 gummistroppset, universell Hi-Lo-plattform med mjuka gummikantstötfångare, 1 lågspänning, dubbelisolerad strömadapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) med 4 utbytbara kontakter
Driftsvillkor 2 °C till 40 °C
Plattform stil Fyrkantig med silikonmatta
Timerintervall 0 till 74 timmar 59 minuter (4499 minuter)