Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser Tips för Handystep™ S Repeterande pipetter
Produktkod. 17433573 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Sterila
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet
17433573 0,5 ml Sterila
17823172 1 ml Sterila
17833172 2,5 ml Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17433573
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för användning med de flesta vanliga repeterande pipetter i en mängd olika applikationer. Spetsarna är gjorda utan kemiska tillsatser för att förhindra reagenskontamination.
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för användning med alla standardpipetter i en mängd olika applikationer. Spetsarna är gjorda utan kemiska tillsatser för att förhindra reagenskontamination.
25 ml och 50 ml tips kräver användning av en adapter. En återanvändbar adapter ingår i varje paket med 25 ml och 50 ml toppar.
  • Precisionstätning mellan kolv och cylinder säkerställer smidig drift, ökad noggrannhet och precision
  • Utökad kolvdesign minimerar dödvolym och maximerar vätskeutnyttjandet
  • Tillverkad helt av högkvalitativ jungfrulig, högdensitetspolyeten och polypropen (kolv med 0,1 ml spets är flytande kristallpolymer-LCP)
Tillgänglig steril eller icke-sterilPassar dessa modeller men är inte begränsad till:
  • BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ känn, HandyStep™ känn S
  • Alla tidigare Fisherbrand repeterande pipetter
  • Rainin AutoRep™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Repetman™
  • DLAB StepMate
  • Scilogex Repeater
Specifikationer
Volym (metrisk) 0,5 ml
Volym (metrisk) dispensering 10 till 50 μL
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Precision ≤1,4 till 0,6 %
Noggrannhet ±≤4 till 0,8 %
Rena påståenden Fri från endotoxiner, DNA, RNas, DNas och ATP
Steriliseringsmetod Beta
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Kvantitet 100/Pk.
Produkttyp Sprutspetsar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Most repeating pipette models (see Description), Fisherbrand HandyStep S
Graderad Ja
Material HDPE, polypropen
Examen Tryckt