Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser Tips för Handystep™ S Repeterande pipetter
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för användning med alla standardpipetter i en mängd olika applikationer. Spetsarna är gjorda utan kemiska tillsatser för att förhindra reagenskontamination.
25 ml och 50 ml tips kräver användning av en adapter. En återanvändbar adapter ingår i varje paket med 25 ml och 50 ml toppar.
- Precisionstätning mellan kolv och cylinder säkerställer smidig drift, ökad noggrannhet och precision
- Utökad kolvdesign minimerar dödvolym och maximerar vätskeutnyttjandet
- Tillverkad helt av högkvalitativ jungfrulig, högdensitetspolyeten och polypropen (kolv med 0,1 ml spets är flytande kristallpolymer-LCP)
Tillgänglig steril eller icke-sterilPassar dessa modeller men är inte begränsad till:
- BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ känn, HandyStep™ känn S
- Alla tidigare Fisherbrand repeterande pipetter
- Rainin AutoRep™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™
- DLAB StepMate
- Scilogex Repeater
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 ml |
| Volym (metrisk) dispensering | 200 till 1000 μL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Precision | ≤1 till 0,4 % |
| Noggrannhet | ±≤4 till 0,8 % |
| Rena påståenden | Fri från endotoxiner, DNA, RNas, DNas och ATP |
| Steriliseringsmetod | Beta |
| Visa mer |