Läs mer
Fisherbrand™ Dispenser Tips för Handystep™ S Repeterande pipetter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Sterila
Beskrivning
Tillverkad av jungfrulig högkvalitativ plast för användning med alla standardpipetter i en mängd olika applikationer. Spetsarna är gjorda utan kemiska tillsatser för att förhindra reagenskontamination.
25 mL och 50 mL spetsar kräver användning av en adapter. En återanvändbar adapter medföljer i varje förpackning med 25 mL och 50 mL spetsar.
- Precisionstätning mellan kolven och cylindern säkerställer smidig drift, ökad noggrannhet och precision
- Förlängd kolvdesign minimerar dödvolymen och maximerar vätskeanvändningen
- Helt tillverkad av högkvalitativ ny, högdensitetspolyeten och polypropen (kolven med 0,1 ml spets är flytande kristallpolymer-LCP)
Tillgänglig steril eller icke-steril Passar dessa modeller men inte begränsat till:
- BRAND™ HandyStep™, HandyStep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ röra, HandyStep™ tryck på S
- Alla tidigare Fisherbrand Repeterande pipetter
- Rainin AutoRep™ M, AutoRep™ S, AutoRep™ E
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Repetman™
- DLAB StepMate
- Scilogex Repeater
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 0,5 ml |
| Volym (metrisk) dispensering | 10 till 50 μL |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Genomskinligt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Precision | ≤1,4 till 0,6 % |
| Noggrannhet | ±≤4 till 0,8 % |
| Rena påståenden | Fri från endotoxiner, DNA, RNas, DNas och ATP |
| Steriliseringsmetod | Beta |
| Visa mer |