Beskrivning
Fisherbrand™ Engångsskålar av aluminium med räfflade sidor är tillräckligt billiga för engångsbruk; användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter
Större storlekar är idealiska för livsmedelsbearbetning.
- Tillverkad av lätt aluminium
- Platta bottnar
- Raffade eller lätt räfflade sidor
- Flänsade fälgar
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Material | Aluminium |
| Form | Rund |
| Typ | Vägskål |
| För användning med (applikation) | Användbar som indunstnings- och allmännyttiga rätter |
| Diameter (metrisk) inre bas | 40 mm |
| Diameter (metrisk) Inre topp | 43 mm |
| Diameter (metrisk) | 40 mm (innerbas), 43 mm (innertopp) |