Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
- 10 och 12 mm OD finns tillgängliga
- Förpackad i krympförpackade brickor på 125 eller 250 för att förhindra kontaminering eller brott
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Designtyp | Vanlig |
| Kapacitet (metrisk) | 55 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodling och klinisk kemi |
| Förpackning | Krymplindad bricka |
| Kantad | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |