Läs mer
FISHERBRAND™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Produktkod. 11517403 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Designtyp:
Enhetlig botten
Plain
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Designtyp Förpackningsstorlek
11517403 6 ml 75 mm 12 mm Enhetlig botten Paket med 1000
12347279 4 ml 75 mm 10 mm Vanlig Paket med 1000
11527403 10 ml 100 mm 13 mm Vanlig Paket med 1000
11537403 13 ml 85 mm 15 mm Vanlig Paket med 1000
12357279 23 ml 150 mm 16 mm Plain Paket med 1000
11547403 15 ml 100 mm 16 mm Enhetlig botten Paket med 1000
11557403 19 ml 125 mm 16 mm Enhetlig botten Paket med 1000
11577403 23 ml 150 mm 16 mm Enhetlig botten Paket med 1000
11587403 28 ml 150 mm 18 mm Enhetlig botten Paket med 500
11597403 36 ml 150 mm 20 mm Vanlig Paket med 500
11507413 55 ml 150 mm 25 mm Vanlig Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11517403
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för vävnadsodling och klinisk kemi. Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med slät ände är gjorda av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas.
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
  • Rör av högsta kvalitet med robust, enhetlig botten och konsekventa längder.
  • Ungefärlig väggtjocklek är 0,6 mm
Specifikationer
Designtyp Enhetlig botten
Beskrivning Odlingsrör
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Form Cylindrical
Disponibel Engångsbruk
För användning med Lämplig för celltvättprocedurer
Kvantitet 1000 förpackning
Sterilitet Non-sterile
Autoklaveringsbar Autoclavable
Graderad No
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttyp Disposable Culture Tube