Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Produktkod. 11557403 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11557403 19 ml Paket med 1000
12347279 4 ml Paket med 1000
11517403 6 ml Paket med 1000
11527403 10 ml Paket med 1000
11537403 13 ml Paket med 1000
12357279 23 ml Paket med 1000
11547403 15 ml Paket med 1000
11577403 23 ml Paket med 1000
11587403 28 ml Paket med 500
11597403 36 ml Paket med 500
11507413 55 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 11557403
Only null left
Add to basket
Add to basket
Använd dessa rör för vävnadsodling och klinisk kemi. Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med slät ände är gjorda av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas.
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
  • Rör av högsta kvalitet med robust, enhetlig botten och konsekventa längder.
  • Ungefärlig väggtjocklek är 0,6 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Designtyp Enhetlig botten
Beskrivning Odlingsrör
Kapacitet (metrisk) 19 ml
Längd (metrisk) 125 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Lämplig för celltvättprocedurer
Diameter (metrisk) 16 mm