Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Handla allt Fisherbrand ProdukterDescription
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
- Rör av högsta kvalitet med robust, enhetlig botten och konsekventa längder.
- Ungefärlig väggtjocklek är 0,6 mm
Specifications
Specifications
| Designtyp | Enhetlig botten |
| Beskrivning | Odlingsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 23 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Lämplig för celltvättprocedurer |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |