Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
- Rör av högsta kvalitet med robust, enhetlig botten och konsekventa längder.
- Ungefärlig väggtjocklek är 0,6 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Designtyp | Enhetlig botten |
| Beskrivning | Odlingsrör |
| Kapacitet (metrisk) | 28 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Lämplig för celltvättprocedurer |
| Kvantitet | 500 pack |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |