Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med rund botten med slät ände
Produktkod. p-192824 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
4 ml
6 ml
10 ml
13 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
36 ml
55 ml
Längd (metrisk):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12347279
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa rör för vävnadsodling och klinisk kemi. Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med slät ände är gjorda av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas.
Tillverkad av borosilikatglas för att minska pH-förändringar och föroreningar som potentiellt läcker från sodakalkglas. Dessa engångsrör av borosilikatglas är perfekta för vävnadsodling och klinisk kemi.
  • 10 och 12 mm OD finns tillgängliga
  • Förpackad i krympförpackade brickor på 125 eller 250 för att förhindra kontaminering eller brott
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Designtyp Vanlig
Kapacitet (metrisk) 4 ml
Längd (metrisk) 75 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodling och klinisk kemi
Förpackning Krymplindad bricka
Kantad Ja
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Diameter (metrisk) 10 mm
Förslutningstyp KIM-KAP
Produkttyp Engångskulturrör