Läs mer
Fisherbrand™ Engångsrör av borosilikatglas med skruvlock av polypropen
Produktkod. 11557413
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
Kvantitet:
1000 förpackning
250:-/fack
500:-/bricka
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 11557413
Brand: Fisherbrand™ 73750M101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger kemisk stabilitet och biologisk tröghet hos hårt borosilikatglas till priset av engångsrör
  • Skruvlock av naturligt foderlöst polypropen
  • Med märkningsfläck
Idealisk för vävnadsodling, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypning och korsmatchningsprocedurer
Beställningsinfo
Förpackad i fack om 250 eller 500
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med Ger kemisk stabilitet och biologisk tröghet hos hårt borosilikatglas till priset av engångsrör
Etiketttyp Markeringspunkt
Förpackning Bricka
Kvantitet 250:-/fack
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Engångskulturrör