Läs mer
FISHERBRAND™ Engångsrör av borosilikatglas med skruvlock av polypropen
Beskrivning
Ger kemisk stabilitet och biologisk tröghet hos hårt borosilikatglas till priset av engångsrör
- Skruvlock av naturligt foderlöst polypropen
- Med märkningsfläck
Idealisk för vävnadsodling, bakteriologi, klinisk kemi, blodtypning och korsmatchningsprocedurer
Beställningsinfo
Förpackad i fack om 250 eller 500
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Cylindrical |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | Ger kemisk stabilitet och biologisk tröghet hos hårt borosilikatglas till priset av engångsrör |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Förpackning | Bricka |
| Kvantitet | 250:-/fack |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |