Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med gängad ände
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etiketttyp:
Hold (Håll)
Markeringspunkt
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438, typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Förpackning | Bricka |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |