Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med gängad ände
Produktkod. 11567423 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etiketttyp:
Hold (Håll)
Markering av plats
Markeringspunkt
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) Etiketttyp Trådstorlek unitSize
11567423 8 ml 100 mm Hold (Håll) 13-415 Paket med 1000
11577423 20 ml 150 mm Hold (Håll) 15-415 Paket med 1000
11587423 30 ml 150 mm Hold (Håll) 18-415 Paket med 500
11527423 16 ml 125 mm Markeringspunkt 15-415 Paket med 1000
11537423 20 ml 150 mm Markeringspunkt 15-415 Paket med 1000
12327279 12 ml 100 mm Markering av plats 15-415 Paket med 1000
11557423 36 ml 150 mm Markeringspunkt 18-415 Paket med 500
11587413 8 ml 100 mm Markeringspunkt 13-415 Paket med 1000
11547423 25 ml 125 mm Markeringspunkt 18-415 Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11567423
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns med eller utan markeringspunkt
  • Rund botten
  • Utan kepsar
Beställningsinfo
Levereras i krympförpackade hyllfack om 500 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass B
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borsilikatglas
Disponibel Engångsbruk
För användning med För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning
Etiketttyp Hold (Håll)
Förpackning Bricka
Trådstorlek 13-415
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 13 mm
Förslutningstyp Ingår ej
Produkttyp Engångskulturrör