Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E 438 typ I, klass B |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med | För vävnadsodlingsarbete och allmän bakteriologisk användning |
| Etiketttyp | Hold (Håll) |
| Förpackning | Bricka |
| Trådstorlek | 18-415 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |