Läs mer
Fisherbrand™ Engångsborosilikatglasrör med gängad ände
Produktkod. 12327279 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
36 ml
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Etiketttyp:
Hold (Håll)
Markeringspunkt
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 12327279
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Finns med eller utan markeringspunkt
  • Round bottom
  • Without caps
Beställningsinfo
Levereras i krympförpackade hyllfack om 500 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, Type I, Class B
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Borosilicate Glass
Disponibel Single-use
För användning med For tissue culture work and general bacteriological use
Etiketttyp Markeringspunkt
Förpackning Tray
Trådstorlek 15-415
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp Not Included
Produkttyp Disposable Culture Tube