Läs mer
Fisherbrand™ Engångskyvetter
Produktkod. 11682599 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
4,5 ml
Typ:
Kyvett
Semi-mikrocell
Standardkyvett
Material:
Metakrylat
PMMA
Polystyren
Våglängdsområde:
285 till 750 nm
340 till 750 nm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Typ Material Våglängdsområde Förpackningsstorlek
11682599 4,5 ml Standardkyvett Polystyren 340 till 750 nm Paket med 500
11954395 4,5 ml Kyvett Polystyren 340 till 750 nm Paket med 500
11944385 4,5 ml Standardkyvett PMMA 285 till 750 nm Paket med 500
11924405 4,5 ml Kyvett PMMA 285 till 750 nm Paket med 500
11602609 1,5 ml Semi-mikrocell Polystyren 340 till 750 nm Paket med 500
11904385 1,5 ml Semi-mikrocell Metakrylat 285 till 750 nm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11682599
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Val av polystyren eller metakrylat
Fisherbrand™ Engångskyvetter finns i valet av polystyren eller metakrylat. Välj polystyrenkyvetter för analyser inom synligt spektralområde (340 till 750 nm); För noggrannhet i hela UV/Vis-området (285 till 750nm), välj kuvetter gjorda av en överlägsen kvalitet av metakrylat.
  • Engångskuvetter med 10 mm banlängd designade för synliga och UV/Vis-analyser
  • Klara fyrsidiga kyvetter är idealiska för fluorimetri och nefelometri, såväl som spektrofotometri
  • Skala ner analysvolymerna och spara på reagenser genom att använda semimikrokyvetter med en kapacitet på 1,5 ml
  • Ingjuten pil indikerar överföringsriktningen på standard- och halvmikrokyvetter för att —säkerställa enhetlighet
  • Varje fodral innehåller kuvetter med samma formavtrycksnummer —vilket säkerställer precision mellan —proverna standardavvikelsen är<± 0,005 släckningsenheter mellan kyvetter
Beställningsinfo
Förpackad 100 kyvetter per stapelbar bricka; fem fack till ett fodral. Yttermått: 0,47L x 0,47W x 1,77 tum. H (12 x 12 x 45 mm).
Especificaciones
Typ Standardkyvett
Disponibel Engångsbruk
Kapacitet (metrisk) 4,5 ml
Material Polystyren
Längd (metrisk) 12mm
Kvantitet 500 Etui
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 340 till 750 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Spektrofotometrar, fluorometrar, nefelometrar
Bredd (metrisk) 12 mm
För användning med (applikation) Spektrofotometri
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.