Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbassäng med delad brunnspipett
Produktkod. 15671424 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
10/påse
Individuellt inslagna
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning
15671424 Sterila 10/påse
16666015 Sterila Individuellt inslagna
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15671424
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
  • Gamma-bestrålade steriliserade bassänger
  • Förpackad i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker
  • Delad brunnsdesign möjliggör pipettering av två reagenser samtidigt
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Specifikationer
Beskrivning Gamma-bestrålad steriliserad
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tum. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Förpackning 10/påse
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Disponibel Engångsbruk