Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbassäng med delad brunnspipett
Produktkod. 16666015 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
10/påse
Individuellt inslagna
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning
16666015 Sterila Individuellt inslagna
15671424 Sterila 10/påse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16666015
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
  • Gamma-bestrålade steriliserade bassänger
  • Förpackad i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker
  • Delad brunnsdesign möjliggör pipettering av två reagenser samtidigt
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Specifikationer
Beskrivning Gamma-bestrålad steriliserad
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tum. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Förpackning Individuellt inslagna
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Disponibel Engångsbruk