Läs mer
Fisherbrand™ Engångsbassäng med delad brunnspipett
Produktkod. p-4893799 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Sterila
Förpackning:
10/påse
Individuellt inslagna
Produktkod. 16666015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
  • Gamma-bestrålade steriliserade bassänger
  • Förpackad i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker
  • Delad brunnsdesign möjliggör pipettering av två reagenser samtidigt
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
Specifikationer
Beskrivning Gamma-bestrålad steriliserad
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tum. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Förpackning Individuellt inslagna
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Disponibel Engångsbruk