Läs mer
Fisherbrand™ Engångsrör av flintglas med slät ände
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28 ml
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Kvantitet:
125/Fack
250/bricka
250:-/fack
500:-/bricka
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
Speciellt glödgat för att minska brott längs spänningspunkten
- Round bottom
- Smooth top and bottom to prevent cuts
Beställningsinfo
Förpackad i brickor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Flint Glass |
| Disponibel | Single-use |
| För användning med | Specially annealed to reduce breakage along stress point |
| Etiketttyp | None |
| Förpackning | Tray |
| Kvantitet | 250/bricka |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Visa mer |