Läs mer
Fisherbrand™ Engångsrör av flintglas med slät ände
Produktkod. 15175134 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
4 mL
6 ml
10 ml
11 ml
15 mL
19 mL
23 mL
28 mL
Längd (metrisk):
50 mm
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diameter (metrisk):
6 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
Kvantitet:
125/Tray
250/Tray
250/bricka
250:-/fack
500:-/bricka
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Produktkod. 15175134
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Speciellt glödgat för att minska brott längs spänningspunkten
  • Round bottom
  • Smooth top and bottom to prevent cuts
Beställningsinfo
Förpackad i brickor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 19 mL
Längd (metrisk) 125 mm
Material Flint Glass
Disponibel Single-use
För användning med Specially annealed to reduce breakage along stress point
Etiketttyp None
Förpackning Tray
Kvantitet 250/Tray
Sterilitet Non-sterile
Diameter (metrisk) 16 mm
Förslutningstyp KIM-KAP
Produkttyp Disposable Culture Tube