Läs mer
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger
Produktkod. 12369175 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning unitSize
12369175 50 mL Icke-steril Slumpmässig -
17815334 25 mL Sterila Väska Paket med 100
11988485 50 mL Sterila Individuellt inslagna -
11978485 50 mL Sterila Slumpmässig Paket med 200
12399175 100 mL Sterila Slumpmässig Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12369175
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring.
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger är förpackade i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker. De erbjuder bekvämlighet och snabb rengöring.
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
25 ml brunnsbassänger
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
  • 50 ml bassänger
  • Vinklade sidor och V-formad botten möjliggör enkel uttag av provlösning
  • Icke-steril bassäng är tillverkad av klar PVC
  • Mått: 5,75Lx 2,75Wx 1 tum H (14,0x 7x 2,5 cm)
100 ml bassänger
  • Mångsidig design ger gott om spelrum för alla typer av 4-, 8- och 12-kanalspipetter
  • Idealisk för utökad flerkanalspipettering till mikrotiterplattor, rör och djupbrunnsblock
  • Mått: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 tum H (14,6x 9x 3,2 cm)
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Mått (L x B x H) 5,75 x 2,75 x 1 tum. (14,6 x 7 x 2,54 cm)
Material Polypropen, PVC
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Längd (engelska) 5,75 tum.
Längd (metrisk) 14.6 cm
Förpackning Slumpmässig
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Disponibel Engångsbruk