Läs mer
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger
Produktkod. 17815334 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
Individuellt inslagna
Slumpmässig
Väska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Förpackning Förpackningsstorlek
17815334 25 mL Sterila Väska Paket med 100
11988485 50 mL Sterila Individuellt inslagna -
11908495 50 mL Icke-steril Slumpmässig Paket med 100
12369175 50 mL Icke-steril Slumpmässig -
11978485 50 mL Sterila Slumpmässig Paket med 200
12399175 100 mL Sterila Slumpmässig Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17815334
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Engångsfat erbjuder bekvämlighet, snabb rengöring.
Fisherbrand™ Engångspipettbassänger är förpackade i lättöppnade påsar för att minska föroreningsrisker. De erbjuder bekvämlighet och snabb rengöring.
  • Lätt att hälla hörn för snabb bortskaffande av överflödig provlösning
25 ml brunnsbassänger
  • Mått: 5,7Lx 2,4Wx 0,8 tum H (14,5x 6.3x 2,1 cm)
  • 50 ml bassänger
  • Vinklade sidor och V-formad botten möjliggör enkel uttag av provlösning
  • Icke-steril bassäng är tillverkad av klar PVC
  • Mått: 5,75Lx 2,75Wx 1 tum H (14,0x 7x 2,5 cm)
100 ml bassänger
  • Mångsidig design ger gott om spelrum för alla typer av 4-, 8- och 12-kanalspipetter
  • Idealisk för utökad flerkanalspipettering till mikrotiterplattor, rör och djupbrunnsblock
  • Mått: 5,75Lx 3,5Wx 1,25 tum H (14,6x 9x 3,2 cm)
Specifikationer
Färg Klart: Nej
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Mått (L x B x H) 5,7 x 2,4 x 0,8 tum. (14,5 x 6,3 x 2,1 cm)
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Pipetteringsreservoar
Höjd (engelska) 0,8 tum.
Höjd (metrisk) 2.1 cm
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 14.5 cm
Förpackning Väska
Bredd (engelska) 2,4 tum
Bredd (metrisk) 6.3 cm
Disponibel Engångsbruk